Lithium formate monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17432.18EA 30.7 EUR InStock
A17432.18 A17432.30
Lithium formate monohydrate 98%
Lithium formate monohydrate
Formule: HCO₂Li·H₂O
MW: 51,96 g/mol (anhy)
Point de fusion: 94 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050823
Numéro CAS: 6108-23-2
EINECS: 209-133-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité