Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: AMMONIUM MAGNESIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE
A17497.22 A17497.36
A17497.22EA 30.7 EUR InStock
A17497.22 A17497.36
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 13478-16-5 Molecular Formula: NH4MgPO4.6H2O Formula Weight: 245.41 (137.32anhy) MDL No.: MFCD00150461
Formule: NH₄MgPO₄·6H₂O
MW: 245,41 g/mol (137,32 anhy)
Densité: 1.711
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150461
Numéro CAS: 13478-16-5
EINECS: 232-075-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité