Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
A17603.09 A17603.18 A17603.30
A17603.09EA 51.3 EUR InStock
A17603.09 A17603.18 A17603.30
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Purity: 97% CAS No.: 838-57-3 Molecular Formula: C11H11NO5 Formula Weight: 237.21 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 1124763 MDL No.: MFCD00007357
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,21 g/mol
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007357
Numéro CAS: 838-57-3
EINECS: 212-656-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité