Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: NSA, Isononenylsuccinic anhydride
A17607.30 A17607.18
A17607.30EA 138 EUR InStock
A17607.30 A17607.18
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 96%
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Purity: 96% CAS No.: 28928-97-4 Molecular Formula: C13H20O3 Formula Weight: 224.30 Flash Point: 146°(295°F) Boiling Point: 126-130°/0.15mm MDL No.: MFCD00014552
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,30 g/mol
Point d'ébullition: 126…130 °C (0.15 mmHg)
Densité: 1.032
Point d'éclair: 146 °C (295 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014552
Numéro CAS: 28928-97-4
EINECS: 249-317-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité