8-Hydroxyjulolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17692.03 A17692.06
A17692.03EA 72.6 EUR InStock
A17692.03 A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97% CAS No.: 41175-50-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 1530423 MDL No.: MFCD00006918
Formule: C₁₂H₁₅NO
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006918
Numéro CAS: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité