Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
A17734.0E A17734.22 A17734.36
A17734.0EEA 325 EUR InStock
A17734.0E A17734.22 A17734.36
Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IRA-410 (Cl)
CAS No.: 9002-26-0 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132710
Numéro CAS: 9002-26-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité