N-Methyl-ε-caprolactam 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methyl-2-azacycloheptanone, 1-Methylazepan-2-one
A17776.14 A17776.22
A17776.14EA 56.3 EUR InStock
A17776.14 A17776.22
N-Methyl-ε-caprolactam 96%
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Purity: 96% CAS No.: 2556-73-2 Molecular Formula: C7H13NO Formula Weight: 127.18 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 106-108°/6mm MDL No.: MFCD00003263
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (6 mmHg)
Densité: 0.991
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003263
Numéro CAS: 2556-73-2
EINECS: 219-874-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité