Benzo[h]quinoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17794.03 A17794.06
A17794.03EA 31.5 EUR InStock
A17794.03 A17794.06
Benzo[h]quinoline 98%
Benzo[h]quinoline
Purity: 98% CAS No.: 230-27-3 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 233°/47mm Beilstein Reference: 120249 MDL No.: MFCD00004984
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (47 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004984
Numéro CAS: 230-27-3
EINECS: 205-937-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité