Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitron 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

A17809.06EA 66.8 EUR InStock
A17809.06 A17809.03
Nitron 95%
Nitron


Formule: C₂₀H₁₆N₄
MW: 312,38 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005174
Numéro CAS: 2218-94-2
EINECS: 218-724-2
Merck Index: 14,6613
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité