Amberlyst® A-21 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Amberlyst® A21
A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 49.7 EUR InStock
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 résine échangeuse d'anions
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145842
Numéro CAS: 9049-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité