Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18028.30EA 112 EUR InStock
A18028.30 A18028.36 A18028.22
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formule: C₈H₆O₇S
MW: 268,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007495
Numéro CAS: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité