Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzoate, Methyl syringate
A18054.06 A18054.14
A18054.06EA 51.1 EUR InStock
A18054.06 A18054.14
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 884-35-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 102-108° Beilstein Reference: 2217524 MDL No.: MFCD00017199
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,20 g/mol
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017199
Numéro CAS: 884-35-5
EINECS: 429-050-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité