2-Naphthyl phenyl ketone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Benzoylnaphthalene
A18121.03 A18121.06
A18121.03EA 50.4 EUR InStock
A18121.03 A18121.06
2-Naphthyl phenyl ketone 98%
2-Naphthyl phenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 644-13-3 Molecular Formula: C17H12O Formula Weight: 232.28 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 216-216°/7mm MDL No.: MFCD00004106
Formule: C₁₇H₁₂O
MW: 232,28 g/mol
Point d'ébullition: 216…216 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004106
Numéro CAS: 644-13-3
EINECS: 211-410-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité