Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18123.06EA 85.5 EUR InStock
A18123.06 A18123.14
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
MW: 258,17 g/mol
Point d'ébullition: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015357
Numéro CAS: 2010-61-9
EINECS: 217-928-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité