6-Nitropiperonyl alcohol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18140.06 A18140.14
A18140.06EA 57 EUR InStock
A18140.06 A18140.14
6-Nitropiperonyl alcohol ≥98%
6-Nitropiperonyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 15341-08-9 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 13749 MDL No.: MFCD00005825
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005825
Numéro CAS: 15341-08-9
EINECS: 239-376-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité