L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Lys-OMe·2HCl, H-Lys-OMe.2HCl
A18157.14 A18157.22 A18157.36
A18157.14EA 79.9 EUR InStock
A18157.14 A18157.22 A18157.36
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 26348-70-9 Molecular Formula: C7H16N2O2.2HCl Formula Weight: 233.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 5302183 MDL No.: MFCD00039067
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 233,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039067
Numéro CAS: 26348-70-9
EINECS: 247-625-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité