1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 46.9 EUR InStock
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Formule: C₆H₁₂N₂OS
MW: 160,24 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002838
Numéro CAS: 105-81-7
EINECS: 203-334-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité