Zinc chromate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18178.30 A18178.0B
A18178.30EA 76.1 EUR InStock
A18178.30 A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
Formule: ZnCrO₄
Densité: 3.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036281
Numéro CAS: 13530-65-9
EINECS: 236-878-9
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité