Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18226.18 A18226.30
A18226.18EA 36.8 EUR InStock
A18226.18 A18226.30
Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant)
Dibromofluorescein
Purity: 95% CAS No.: 596-03-2 Molecular Formula: C20H10Br2O5 Formula Weight: 490.12 Melting Point: 270-273° Beilstein Reference: 57189 MDL No.: MFCD00005042
Formule: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Point de fusion: 270…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005042
Numéro CAS: 596-03-2
EINECS: 209-876-0
Merck Index: 14,3022
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité