N-Carbobenzoxy-L-glutamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18240.06 A18240.14
A18240.06EA 27.8 EUR InStock
A18240.06 A18240.14
N-Carbobenzoxy-L-glutamine 99%
N-Carbobenzoxy-L-glutamine
Purity: 99% CAS No.: 2650-64-8 Molecular Formula: C13H16N2O5 Formula Weight: 280.28 Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 2061271 Optical Rotation: -7° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00008043
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₅
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008043
Numéro CAS: 2650-64-8
EINECS: 220-173-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité