N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18257.14 A18257.22
A18257.14EA 40.2 EUR InStock
A18257.14 A18257.22
N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99% CAS No.: 1888-91-1 Molecular Formula: C8H13NO2 Formula Weight: 155.20 Flash Point: 122°(252°F) Refractive Index: 1.4890 Boiling Point: 124°/12mm Beilstein Reference: 119598 MDL No.: MFCD00003262
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (12 mmHg)
Densité: 1.094
Point d'éclair: 122 °C (252 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003262
Numéro CAS: 1888-91-1
EINECS: 217-565-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité