Ethyl-3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18360.03EA 32.4 EUR InStock
A18360.03 A18360.06
Ethyl-3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂S
MW: 235,31 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173950
Numéro CAS: 7625-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité