Inulin
Fournisseur: Thermo Scientific
A18425.09 A18425.18 A18425.30
A18425.09EA 43.7 EUR InStock
A18425.09 A18425.18 A18425.30
Inulin
Inulin
CAS No.: 9005-80-5 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00131407
Applications: Mixture of fructose polymers that serves as carbohydrate storage in plants
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131407
Numéro CAS: 9005-80-5
EINECS: 232-684-3
Merck Index: 14,5004
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité