7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18438.22EA 168 EUR InStock
A18438.22 A18438.14
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₆N₄O
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 281…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005555
Numéro CAS: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité