Cyclohexylamine hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18439.22EA 38.1 EUR InStock
A18439.22 A18439.36
Cyclohexylamine hydrobromide 98%
Cyclohexylamine hydrobromide
Formule: C₆H₁₃N·HBr
MW: 180,09 g/mol
Point de fusion: 197…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034986
Numéro CAS: 26227-54-3
EINECS: 247-526-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité