Nitrofurazone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18593.14 A18593.22 A18593.30
A18593.14EA 29.1 EUR InStock
A18593.14 A18593.22 A18593.30
Nitrofurazone ≥98%
Nitrofurazone
Purity: 98+% CAS No.: 59-87-0 Molecular Formula: C6H6N4O4 Formula Weight: 198.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 86403 MDL No.: MFCD00003225
Formule: C₆H₆N₄O₄
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003225
Numéro CAS: 59-87-0
EINECS: 200-443-1
Merck Index: 14,6600
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité