4-Methoxytrityl alcohol 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)diphenylmethanol
A18620.09 A18620.18 A18620.30
A18620.09EA 41.9 EUR InStock
A18620.09 A18620.18 A18620.30
4-Methoxytrityl alcohol 94%
4-Methoxytrityl alcohol
Purity: 94% CAS No.: 847-83-6 Molecular Formula: C20H18O2 Formula Weight: 290.36 MDL No.: MFCD00087962
Formule: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087962
Numéro CAS: 847-83-6
EINECS: 212-693-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité