8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18622.18EA 180 EUR InStock
A18622.18 A18622.30 A18622.09
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄S
MW: 253,27 g/mol
Point de fusion: ∼ 296 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065059
Numéro CAS: 15301-40-3
EINECS: 239-334-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité