Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: DL-2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-hydroxybutanoate
A18636.03 A18636.06 A18636.14
A18636.03EA 30.1 EUR InStock
A18636.03 A18636.06 A18636.14
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate
Purity: 97+% CAS No.: 5094-24-6 Molecular Formula: C4H7NaO3 Formula Weight: 126.09 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 4825104 MDL No.: MFCD00004565
Formule: C₄H₈O₃
MW: 126,09 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004565
Numéro CAS: 5094-24-6
EINECS: 225-812-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité