Geranic acid (sum of isomers) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18750.14EA 61.4 EUR InStock
A18750.14 A18750.22
Geranic acid (sum of isomers) 98%
Geranic acid (sum of isomers)
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 249…251 °C
Densité: 0,955
Point d'éclair: 133 °C (271 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036493
Numéro CAS: 459-80-3
EINECS: 207-299-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité