9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(9H-Fluoren-9-yl)acetic acid
A18772.03 A18772.06
A18772.03EA 85.4 EUR InStock
A18772.03 A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+% CAS No.: 6284-80-6 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00013262
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013262
Numéro CAS: 6284-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité