4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
A18910.18 A18910.22
A18910.18EA 28.9 EUR InStock
A18910.18 A18910.22
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Purity: 98% CAS No.: 118-82-1 Molecular Formula: C29H44O2 Formula Weight: 424.67 Melting Point: 154-158° Boiling Point: 289°/40mm Beilstein Reference: 1916919 MDL No.: MFCD00008822
Formule: C₂₉H₄₄O₂
MW: 424,67 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008822
Numéro CAS: 118-82-1
EINECS: 204-279-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité