Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19034.18EA 167 EUR InStock
A19034.18 A19034.09 A19034.30
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044842
Numéro CAS: 10205-34-2
EINECS: 233-505-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité