3-Nonén-2-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Non-3-en-2-one
A19084.09 A19084.18 A19084.30
A19084.09EA 38.8 EUR InStock
A19084.09 A19084.18 A19084.30
3-Nonén-2-one 96%
3-Nonén-2-one
Purity: 96% CAS No.: 14309-57-0 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 85°/12mm Beilstein Reference: 1743558 MDL No.: MFCD00010241
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (12 mmHg)
Densité: 0.848
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010241
Numéro CAS: 14309-57-0
EINECS: 238-248-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité