O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Fournisseur: Thermo Scientific
A19192.77EA 144 EUR InStock
A19192.77 A19192.02
O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Formule: C₅₀H₆₄O₈
MW: 793,06 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798565
Numéro CAS: 136157-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité