Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19238.03EA 54.3 EUR InStock
A19238.03 A19238.06
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Formule: C₈H₉NO₆
MW: 215,16 g/mol
Point d'ébullition: 268…272 °C
Point de fusion: 209…212 °C
Densité: 1,248
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276587
Numéro CAS: 1632-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité