Sulphamethazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19276.14 A19276.22
A19276.14EA 31.7 EUR InStock
A19276.14 A19276.22
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Purity: 99% CAS No.: 57-68-1 Molecular Formula: C12H14N4O2S Formula Weight: 278.34 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00006066
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₂S
MW: 278,33 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006066
Numéro CAS: 57-68-1
EINECS: 200-346-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité