Neryl acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
A19282.14 A19282.22
A19282.14EA 41.6 EUR InStock
A19282.14 A19282.22
Neryl acetate 98%
Neryl acetate
Purity: 98% CAS No.: 141-12-8 Molecular Formula: C12H20O2 Formula Weight: 196.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Pleasant Boiling Point: 133-135°/25mm Beilstein Reference: 1722814 MDL No.: MFCD00063205
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C (25 mmHg)
Densité: 0.910
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063205
Numéro CAS: 141-12-8
EINECS: 205-459-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité