Ethyl-3-benzoylacrylate principalement trans 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate
A19426.09 A19426.18
A19426.09EA 35.6 EUR InStock
A19426.09 A19426.18
Ethyl-3-benzoylacrylate principalement trans 94%
Ethyl-3-benzoylacrylate
Purity: 94% CAS No.: 17450-56-5 Molecular Formula: C12H12O3 Formula Weight: 204.23 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 184-185°/25mm Beilstein Reference: 2210035 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00011533
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C (25 mmHg)
Densité: 1.12
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011533
Numéro CAS: 17450-56-5
EINECS: 408-040-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité