3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19620.02 A19620.88
A19620.02EA 133 EUR InStock
A19620.02 A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1505-52-8 Molecular Formula: C11H10O2S Formula Weight: 206.25 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00052299
Formule: C₁₁H₁₀O₂S
MW: 206,25 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052299
Numéro CAS: 1505-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité