2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19750.03EA 53.8 EUR InStock
A19750.03 A19750.06
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281,16 g/mol
Point de fusion: 129…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075091
Numéro CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité