Farnesyl acetate (mixture of isomers) mélange d'isomères 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate
A19778.14 A19778.22
A19778.14EA 71.4 EUR InStock
A19778.14 A19778.22
Farnesyl acetate (mixture of isomers) mélange d'isomères 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Purity: 96% CAS No.: 29548-30-9 Molecular Formula: C17H28O2 Formula Weight: 264.41 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.477 Beilstein Reference: 1784823 MDL No.: MFCD00036516
Formule: C₁₇H₂₈O₂
MW: 264,41 g/mol
Densité: 0.91
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036516
Numéro CAS: 29548-30-9
EINECS: 249-689-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité