2-Methyl-4-octanone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19952.06 A19952.14
A19952.06EA 107 EUR InStock
A19952.06 A19952.14
2-Methyl-4-octanone 99%
2-Methyl-4-octanone
Purity: 99% CAS No.: 7492-38-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 180° MDL No.: MFCD00048808
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048808
Numéro CAS: 7492-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité