2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19974.14EA 149 EUR InStock
A19974.14 A19974.06
2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane ≥90%
2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane
Formule: Br(CH₃)₂CCH₂Cl
MW: 171,47 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Densité: 1,44
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049143
Numéro CAS: 2074-80-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité