5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 46.6 EUR InStock
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Formule: C₈H₁₅N₃
MW: 153,22 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068002
Numéro CAS: 118430-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité