5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20145.03 B20145.06
B20145.03EA 71.5 EUR InStock
B20145.03 B20145.06
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Purity: 97% CAS No.: 1198-98-7 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 223.28 Melting Point: 33-36° MDL No.: MFCD00085133
Formule: C₉H₈N₂O
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085133
Numéro CAS: 1198-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité