Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(methylamino)but-2-enoate
B20199.06 B20199.14
B20199.06EA 83.4 EUR InStock
B20199.06 B20199.14
Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate 97%
Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate
Purity: 97% CAS No.: 13412-12-9 Molecular Formula: CH3C(NHCH3)=CHCO2CH3 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00027383
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027383
Numéro CAS: 13412-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité