DL-Asparagine monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20273.22 B20273.36
B20273.22EA 86.3 EUR InStock
B20273.22 B20273.36
DL-Asparagine monohydrate 98%
DL-Asparagine monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 3130-87-8 Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O Formula Weight: 150.14 (132.12anhy) Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 6234992 MDL No.: MFCD00151039
Formule: C₄H₈N₂O₃·H₂O
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151039
Numéro CAS: 69833-18-7
EINECS: 221-521-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité