Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20358.06 B20358.22
B20358.06EA 142 EUR InStock
B20358.06 B20358.22
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Purity: 99% CAS No.: 4265-07-0 Molecular Formula: C3H4KO6P Formula Weight: 206.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 4603446 MDL No.: MFCD00044476
Formule: C₃H₄KO₆P
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00044476
Numéro CAS: 4265-07-0
EINECS: 224-247-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité