Dimethallyl carbonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20414.14EA 207 EUR InStock
B20414.14 B20414.06
Dimethallyl carbonate 97%
Dimethallyl carbonate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,208 g/mol
Point d'ébullition: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008598
Numéro CAS: 64057-79-0
EINECS: 264-645-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité